Print…
4-Cyano-4-phenylcyclohexanone 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Oxo-1-phenylcyclohexanecarbonitrile, 4-Cyano-4-phenylcyclohexanone
134900050 134900250
ACRO134900050EA 35.6 EUR
ACRO134900050 ACRO134900250
4-Cyano-4-phenylcyclohexanone 97%
4-Cyano-4-phenylcyclohexanone
Fórmula: C₁₃H₁₃NO
Peso Molecular: 199.24 g/mol
Ponto de Fusão: 114…119 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00044816
Número CAS: 25115-74-6
EINECS: 246-631-7
UN: 3439
ADR: 6.1 III
Encomendar
Appearance White to beige Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 114 to 119 °C
GC ≥96.0 %