2-(1-Piperidinyl)aniline ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
2-(1-Piperidino)aniline
A13073.03
A13073.06
A13073.14
A13073.03EA
26.4
EUR
A13073.03
A13073.06
A13073.14
2-(1-Piperidinyl)aniline ≥98%
2-(1-Piperidinyl)aniline
Purity: 98%
CAS No.: 39643-31-7
Molecular Formula: C11H16N2
Formula Weight: 176.26
Melting Point: 44-47°
Boiling Point: 96-98°/1mm
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00047467
Fórmula:
C₁₁H₁₆N₂ Ponto de ebulição: 96…98 °C (1 mmHg) Ponto de Fusão: 44…47 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00047467 Número CAS: 39643-31-7 UN: 2811 ADR: 6.1,III |