Print…
Hydrindantin dihydrate, Supelco®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
53940-10G 53940-50G
53940-10GEA 111 EUR
53940-10G 53940-50G
Hydrindantin dihydrate, Supelco®
Hydrindantin dihydrate
Fórmula: C₁₈H₁₀O₆·2H₂O
Número MDL : MFCD00149242
Número CAS: 5950-69-6
EINECS: 227-713-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2fd0cbf04561c981223857aa80e2e48f97a4d548&vid=9c1e9f587130e5ce2cc51e48cdbcec3800d035a1&prid=web&clid=SAPDAM