Print…
Ethyl thiophene-2-glyoxylate ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Ethyl 2-oxo-2-(thiophen-2-yl)acetate
B24712.09 B24712.18
B24712.09EA 46 EUR
B24712.09 B24712.18
Ethyl thiophene-2-glyoxylate ≥97%
Ethyl thiophene-2-glyoxylate
Purity: 97% CAS No.: 4075-58-5 Molecular Formula: C8H8O3S Formula Weight: 184.21 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5505 Boiling Point: 102-110°/0.8mm Beilstein Reference: 5651 MDL No.: MFCD00015538
Fórmula: C₈H₈O₃S
Ponto de ebulição: 102…110 °C (0,8 mmHg)
Densidade: 1,250
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00015538
Número CAS: 4075-58-5
EINECS: 223-793-7