Print…
(S,S)-(-)-2,3-Bis(diphenylphosphino)butane, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: (2S,3S)-(-)-Bis(diphenylphosphino)butane, (2S,3S)-Butane-2,3-diylbis(diphenylphosphine), (S,S)-CHIRAPHOS
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
259098-1G 259098-250MG
SIAL259098-1GEA 859 EUR
SIAL259098-1G SIAL259098-250MG
(S,S)-(-)-2,3-Bis(diphenylphosphino)butane, Sigma-Aldrich®
(S,S)-(-)-2,3-Bis(diphenylphosphino)butane
Fórmula: C₂₈H₂₈P₂
Peso Molecular: 426.47 g/mol
Número MDL : MFCD00009836
Número CAS: 64896-28-2