(R,R)-(+)-2,3-Bis(diphenylphosphino)butane, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos:
(2R,3R)-Butane-2,3-diylbis(diphenylphosphine), (2R,3R)-(+)-Bis(diphenylphosphino)butane
725102-250MG
725102-1G
SIAL725102-250MGEA
129
EUR
SIAL725102-250MG
SIAL725102-1G
(R,R)-(+)-2,3-Bis(diphenylphosphino)butane, Sigma-Aldrich®
(R,R)-(+)-2,3-Bis(diphenylphosphino)butane
Fórmula:
C₂₈H₂₈P₂ Peso Molecular: 426.48 g/mol |
Número MDL :
MFCD00075403 Número CAS: 74839-84-2 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...