Print…
cis-2,6-Dimethylmorpholine ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
L13007.09 L13007.18
L13007.09EA 45.2 EUR
L13007.09 L13007.18
cis-2,6-Dimethylmorpholine ≥97%
cis-2,6-Dimethylmorpholine
Purity: 97% CAS No.: 6485-55-8 Molecular Formula: C6H13NO Formula Weight: 115.18 Flash Point: 48°(118°F) Refractive Index: 1.4460 Melting Point: -85° Boiling Point: 146-147° Beilstein Reference: 878182 UN No.: 1992 MDL No.: MFCD00078428
Fórmula: C₆H₁₃NO
Ponto de ebulição: 146…147 °C
Ponto de Fusão: –85 °C
Densidade: 0,935
Ponto de Inflamação: 48 °C (118 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00078428
Número CAS: 6485-55-8
EINECS: 229-353-0
UN: 1992
ADR: 3,III