Print…
N-Boc-L-prolinol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-prolinol, 1-Boc-2-(S)-pyrrolidinemethanol, (S)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-2-pyrrolidinemethanol, (S)-1-Boc-2-pyrrolidinemethanol, N-Boc-L-Prolinol
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
446327-1G 446327-5G
SIAL446327-1GEA 82.8 EUR
SIAL446327-1G SIAL446327-5G
N-Boc-L-prolinol, Sigma-Aldrich®
N-Boc-L-prolinol
Fórmula: C₁₀H₁₉NO₃
Número MDL : MFCD00066232
Número CAS: 69610-40-8