Print…
(S)-(-)-α,α-Diphenylprolinol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: (S)-(-)-α,α-Diphenyl-2-pyrrolidinemethanol
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
368199-1G 368199-5G
SIAL368199-1GEA 141 EUR
SIAL368199-1G SIAL368199-5G
(S)-(-)-α,α-Diphenylprolinol, Sigma-Aldrich®
(S)-(-)-α,α-Diphenylprolinol
Fórmula: C₁₇H₁₉NO
Peso Molecular: 253.35 g/mol
Número MDL : MFCD00075506
Número CAS: 112068-01-6