Print…
(S)-(-)-α,α-Diphenylprolinol 99+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: (S)-(-)-α,α-Diphenyl-2-pyrrolidinemethanol
290420010 290420050
ACRO290420010EA 54.4 EUR
ACRO290420010 ACRO290420050
(S)-(-)-α,α-Diphenylprolinol 99+%
(S)-(-)-α,α-Diphenylprolinol
Fórmula: C₁₇H₁₉NO
Peso Molecular: 253.35 g/mol
Ponto de Fusão: 77…80 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00075506
Número CAS: 112068-01-6
Encomendar
Appearance White to beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 77 to 80 °C
GC ≥99.0 %
Specific optical rotation -57° to -61° (25 °C, 589 nm) (c=3, MeOH)