Print…
(10S,17S)-DiHDoHE
Fornecedor: Cayman Chemical
10008128-25 10008128-50 10008128-100
CAYM10008128-25EA 337 EUR
CAYM10008128-25 CAYM10008128-50 CAYM10008128-100
(10S,17S)-DiHDoHE
(10S,17S)-DiHDoHE
Fórmula: C₂₂H₃₂O₄
Número CAS: 871826-47-0