Print…
(S)-17-HDoHE
Fornecedor: Cayman Chemical
10009799-25 10009799-50 10009799-100 10009799-250
CAYM10009799-25EA 130 EUR
CAYM10009799-25 CAYM10009799-50 CAYM10009799-100 CAYM10009799-250
(S)-17-HDoHE
(S)-17-HDoHE
Fórmula: C₂₂H₃₂O₃
Número CAS: 92693-03-3