Print…
(R)-17-HDoHE
Fornecedor: Cayman Chemical
10005099-25 10005099-50 10005099-100 10005099-250
CAYM10005099-25EA 224 EUR
CAYM10005099-25 CAYM10005099-50 CAYM10005099-100 CAYM10005099-250
(R)-17-HDoHE
(R)-17-HDoHE
Fórmula: C₂₂H₃₂O₃
Número CAS: 155976-53-7