Print…
(±)-4-HDoHE
Fornecedor: Cayman Chemical
33200-25 33200-50 33200-100
CAYM33200-25EA 144 EUR
CAYM33200-25 CAYM33200-50 CAYM33200-100
(±)-4-HDoHE
(±)-4-HDoHE
Fórmula: C₂₂H₃₂O₃
Número CAS: 90906-40-4