Print…
(±)-10-HDoHE
Fornecedor: Cayman Chemical
33400-25 33400-50 33400-100 33400-250
CAYM33400-25EA 144 EUR
CAYM33400-25 CAYM33400-50 CAYM33400-100 CAYM33400-250
(±)-10-HDoHE
(±)-10-HDoHE
Fórmula: C₂₂H₃₂O₃
Número CAS: 90780-50-0