Print…
2-Ethyl-3,5(or 6)-dimethylpyrazine (mixture of isomers), Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
W314900-100G-K W314900-1KG-K W314900-250G-K
SIALW314900-100G-KEA 147 EUR
SIALW314900-100G-K SIALW314900-1KG-K SIALW314900-250G-K
2-Ethyl-3,5(or 6)-dimethylpyrazine (mixture of isomers), Sigma-Aldrich®
2-Ethyl-3,5(or 6)-dimethylpyrazine (mixture of isomers)
Fórmula: C₈H₁₂N₂
Peso Molecular: 136.194 g/mol
Número MDL : MFCD00047392
Número CAS: 27043-05-6
EINECS: 248-182-2