2-Ethyl-3,5(or 6)-dimethylpyrazine (mixture of isomers) ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
H27383.14
H27383.06
H27383.14EA
150
EUR
H27383.14
H27383.06
2-Ethyl-3,5(or 6)-dimethylpyrazine (mixture of isomers) ≥99%
2-Ethyl-3,5(or 6)-dimethylpyrazine (mixture of isomers)
Purity: 99%
CAS No.: 13925-07-0
Molecular Formula: C8H12N2
Formula Weight: 136.19
Flash Point: 66°(151°F)
Refractive Index: 1.5015
Boiling Point: 182°
MDL No.: MFCD00047392
Fórmula:
C₈H₁₂N₂ Peso Molecular: 136.194 g/mol Ponto de ebulição: 182 °C Densidade: 0.96 Ponto de Inflamação: 66 °C (151 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00047392 Número CAS: 27043-05-6 EINECS: 237-694-1 |