Print…
cis-Dicyclohexano-18-crown-6 (mixture of syn-cis and anti-cis isomers) 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
277520025 277520100
ACRO277520025EA 52.2 EUR
ACRO277520025 ACRO277520100
cis-Dicyclohexano-18-crown-6 (mixture of syn-cis and anti-cis isomers) 98%
cis-Dicyclohexano-18-crown-6 (mixture of syn-cis and anti-cis isomers)
Fórmula: C₂₀H₃₆O₆
Ponto de ebulição: 181…183 °C
Ponto de Fusão: 47…53 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00005099
Número CAS: 16069-36-6
EINECS: 240-216-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Encomendar
Appearance White to light beige Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 47 to 53 °C
GC ≥97.5 %