Print…
Dicyclohexano-18-crown-6 (mixture of isomers) para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.11866.0001 8.11866.0005
8.11866.0001EA 35.2 EUR
8.11866.0001 8.11866.0005
Dicyclohexano-18-crown-6 (mixture of isomers) para síntese, Sigma-Aldrich®
Dicyclohexano-18-crown-6 (mixture of isomers)
Fórmula: C₂₀H₃₆O₆
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005099
Número CAS: 16069-36-6
EINECS: 240-216-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Encomendar
Melting Point 46 - 50 °C
Molar Mass 372.51 g/mol
Flash Point 113 °C
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic Materials