Print…
Borane tetrahydrofuran complex 1 mol/l em THF, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
176192-100ML 176192-20L 176192-800ML
SIAL176192-100MLEA 69.8 EUR
SIAL176192-100ML SIAL176192-20L SIAL176192-800ML
Borane tetrahydrofuran complex 1 mol/l em THF, Sigma-Aldrich®
Borane tetrahydrofuran complex
Fórmula: C₄H₁₁BO
Número MDL : MFCD00012429
Número CAS: 14044-65-6
EINECS: 237-881-8
UN: 3148
ADR: 4.3,I