Print…
Borane tetrahydrofuran complex 1 M em THF estabilizado, AcroSeal®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
175081000 175088000
175081000.EA 53.6 EUR
175081000. 175088000.
Borane tetrahydrofuran complex 1 M em THF estabilizado, AcroSeal®
Borane tetrahydrofuran complex
Fórmula: C₄H₁₁BO
Densidade: 0,876 g/cm³
Ponto de Inflamação: –22 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00012429
Número CAS: 14044-65-6
EINECS: 237-881-8
UN: 3399
ADR: 4.3,I
Encomendar
Appearance Clear colorless Solution (May develop some turbidity or precipitate)
Stabilizer ≤0.005 M sodium borohydride
Strength 0.95 to 1.10 M
Density 1.690 to 1.730 kg/l
Viscosity 0.39 to 0.49 cSt (at 25°C)
Dielectric strength ≥35 kV
Distillation range ≥95 % (between 47-57°C)
Pour point < -60°C
Residue ≤1 ppm