Print…
Sulphur trioxide pyridine complex, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
S7556-100G S7556-25G
SIALS7556-100GEA 239 EUR
SIALS7556-100G SIALS7556-25G
Sulphur trioxide pyridine complex, Sigma-Aldrich®
Sulphur trioxide pyridine complex
Fórmula: C₅H₅NO₃S
Número MDL : MFCD00012437
Número CAS: 26412-87-3
EINECS: 247-683-3
UN: 3261
ADR: 8,II