Print…
Sulphur trioxide pyridine complex, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
84737-100G 84737-500G
SIAL84737-100GEA 109 EUR
SIAL84737-100G SIAL84737-500G
Sulphur trioxide pyridine complex, Sigma-Aldrich®
Sulphur trioxide pyridine complex
Fórmula: C₅H₅NO₃S
Peso Molecular: 159.16 g/mol
Número MDL : MFCD00012437
Número CAS: 26412-87-3
EINECS: 247-683-3
UN: 3261
ADR: 8 II