Print…
Sulphur trioxide pyridine complex para síntese
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.18112.0100 8.18112.9020C
8.18112.0100EA 72.2 EUR
8.18112.0100 8.18112.9020C
Sulphur trioxide pyridine complex para síntese
Sulphur trioxide pyridine complex
Fórmula: C₅H₅NO₃S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012437
Número CAS: 26412-87-3
EINECS: 247-683-3
UN: 3261
ADR: 8,II
Encomendar
Solubility (20 °C) (decomposition)
Melting Point 155 - 165 °C
Molar Mass 159.16 g/mol
Bulk Density 600 kg/m3
pH (H2O) acidic
Ignition Point 350 °C