Print…
Sulphur trioxide pyridine complex 48 - 50% (SO₃ ativo), Grau técnico
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
132870250 132871000 132870025 132875000
ACRO132870250EA 51 EUR
ACRO132870250 ACRO132871000 ACRO132870025 ACRO132875000
Sulphur trioxide pyridine complex 48 - 50% (SO₃ ativo), Grau técnico
Sulphur trioxide pyridine complex
Fórmula: C₅H₅NO₃S
Ponto de Fusão: 155 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012437
Número CAS: 26412-87-3
EINECS: 247-683-3
UN: 3261
ADR: 8,II
Encomendar
Appearance White to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Assay 48 to 50 % (Active SO3)
Elemental Analysis 3.98 to 4.48 % N
Specific optical rotation -13.5° to -21.5° (20°C, 589 nm) (c=0.5 in chloroform)