Print…
Sulphur trioxide trimethylamine complex, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
135879-100G 135879-500G 135879-5G
SIAL135879-100GEA 152 EUR
SIAL135879-100G SIAL135879-500G SIAL135879-5G
Sulphur trioxide trimethylamine complex, Sigma-Aldrich®
Sulphur trioxide trimethylamine complex
Fórmula: C₃H₉NO₃S
Peso Molecular: 139.17 g/mol
Número MDL : MFCD00012421
Número CAS: 3162-58-1
EINECS: 221-614-7
UN: 3261
ADR: 8 II