Print…
(S)-(-)-Menthyltoluene-4-sulphinate ≥98.0% (por HPLC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: (1R,2S,5R)-(-)-Menthyl (S)-p-toluenesulphinate, (S)-((1R,2S,5R)-2-isopropyl-5-methylcyclohexyl) 4-methylbenzenesulphinate
M1044-25G M1044-5G
TCIAM1044-25GEA 347 EUR
TCIAM1044-25G TCIAM1044-5G
(S)-(-)-Menthyltoluene-4-sulphinate ≥98.0% (por HPLC)
(S)-(-)-Menthyltoluene-4-sulphinate
Fórmula: C₁₇H₂₆O₂S
Peso Molecular: 294.4521 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00010192
Número CAS: 1517-82-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1858c10b16e9ab82d016ce910e23edde41491d3d&vid=1858c10b16e9ab82d016ce910e23edde41491d3d&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 100.0 to 106.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -195.0 to -205.0 deg (C=2, Acetone)