4'-Nitrobenzo-18-crown-6 (4'-nitrobenzo-1,4,7,10,13,16-hexoxacyclooctadecane) ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A16138.03
A16138.06
A16138.03EA
96.6
EUR
A16138.03
A16138.06
4'-Nitrobenzo-18-crown-6 (4'-nitrobenzo-1,4,7,10,13,16-hexoxacyclooctadecane) ≥99%
4'-Nitrobenzo-18-crown-6 (4'-nitrobenzo-1,4,7,10,13,16-hexoxacyclooctadecane)
Purity: 99%
CAS No.: 53408-96-1
Molecular Formula: C16H23NO8
Formula Weight: 357.35
Melting Point: 84-86°
MDL No.: MFCD00143207
Fórmula:
C₁₆H₂₃NO₈ Ponto de Fusão: 84…86 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00143207 Número CAS: 53408-96-1 |