Print…
4'-Aminobenzo-18-crown-6 (4'-aminobenzo-1,4,7,10,13,16-hexoxacyclooctadecane), Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
06913-100MG 06913-500MG
SIAL06913-100MGEA 97.9 EUR
SIAL06913-100MG SIAL06913-500MG
4'-Aminobenzo-18-crown-6 (4'-aminobenzo-1,4,7,10,13,16-hexoxacyclooctadecane), Sigma-Aldrich®
4'-Aminobenzo-18-crown-6 (4'-aminobenzo-1,4,7,10,13,16-hexoxacyclooctadecane)
Fórmula: C₁₆H₂₅NO₆
Número MDL : MFCD00210009
Número CAS: 68941-06-0