2-Acetyl-3-aminothiophene 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
L10563.03
L10563.MD
L10563.03EA
120
EUR
L10563.03
L10563.MD
2-Acetyl-3-aminothiophene 97%
2-Acetyl-3-aminothiophene
Purity: 97%
CAS No.: 31968-33-9
Molecular Formula: C6H7NOS
Formula Weight: 141.19
Melting Point: 84-88°
Boiling Point: 120-125°/0.8mm
MDL No.: MFCD00052585
Fórmula:
C₆H₇NOS Ponto de ebulição: 120…125 °C (0,8 mmHg) Ponto de Fusão: 84…88 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00052585 Número CAS: 31968-33-9 |