5-Acetylthiophene-2-carboxylic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
L13588.06
L13588.14
L13588.06EA
73.4
EUR
L13588.06
L13588.14
5-Acetylthiophene-2-carboxylic acid ≥98%
5-Acetylthiophene-2-carboxylic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 4066-41-5
Molecular Formula: C7H6O3S
Formula Weight: 170.19
Melting Point: 208-212°
Beilstein Reference: 128897
Fórmula:
C₇H₆O₃S Ponto de Fusão: 208…212 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00055512 Número CAS: 4066-41-5 |