2-Hydroxypyridine-N-oxide ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
H54207.06
H54207.14
H54207.22
H54207.06EA
31.8
EUR
H54207.06
H54207.14
H54207.22
2-Hydroxypyridine-N-oxide ≥98%
2-Hydroxypyridine-N-oxide
Purity: 98+%
CAS No.: 13161-30-3
Molecular Formula: C5H5NO2
Formula Weight: 111.10
Flash Point: 100°(212°F)
Melting Point: 147-152°
Beilstein Reference: 1422545
MDL No.: MFCD00006195
Fórmula:
C₅H₅NO₂ Ponto de Fusão: 147…152 °C Densidade: 1,111 Ponto de Inflamação: 100 °C (212 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00006195 Número CAS: 13161-30-3 EINECS: 236-100-8 |