4-(2-Pyridylazo)resorcinol ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
L09667.06
L09667.03
L09667.06EA
94.6
EUR
L09667.06
L09667.03
4-(2-Pyridylazo)resorcinol ≥99%
4-(2-Pyridylazo)resorcinol
Purity: 99%
CAS No.: 1141-59-9
Molecular Formula: C11H9N3O2
Formula Weight: 215.21
Melting Point: ca 187° dec.
Beilstein Reference: 184665
Fórmula:
C₁₁H₉N₃O₂ Ponto de Fusão: ∼ 187 °C (decomposição) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00044237 Número CAS: 1141-59-9 EINECS: 214-528-6 |