Print…
4-(2-Pyridylazo)resorcinol 97+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
418590010 418590050 418590250
ACRO418590010EA 27.6 EUR
ACRO418590010 ACRO418590050 ACRO418590250
4-(2-Pyridylazo)resorcinol 97+%
4-(2-Pyridylazo)resorcinol
Fórmula: C₁₁H₉N₃O₂
Ponto de Fusão: 188 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00044237
Número CAS: 1141-59-9
EINECS: 214-528-6
Encomendar
Appearance Orange Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥97.0 %