Print…
Hydroxylamine-O-sulphonic acid, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
480975-25G 480975-5G
SIAL480975-25GEA 341 EUR
SIAL480975-25G SIAL480975-5G
Hydroxylamine-O-sulphonic acid, Sigma-Aldrich®
Hydroxylamine-O-sulphonic acid
Fórmula: H₃NO₄S
Número MDL : MFCD00011604
Número CAS: 2950-43-8
EINECS: 220-971-6
UN: 3260
ADR: 8,III