Print…
Hydroxylamine-O-sulphonic acid, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
213136-100G 213136-25G
SIAL213136-100GEA 472 EUR
SIAL213136-100G SIAL213136-25G
Hydroxylamine-O-sulphonic acid, Sigma-Aldrich®
Hydroxylamine-O-sulphonic acid
Fórmula: H₃NO₄S
Número MDL : MFCD00011604
Número CAS: 2950-43-8
EINECS: 220-971-6
UN: 3260
ADR: 8,III