Print…
Tris(trimethylsilyl)phosphite, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
93412-100ML 93412-25ML 93412-5ML
SIAL93412-100MLEA 1790 EUR
SIAL93412-100ML SIAL93412-25ML SIAL93412-5ML
Tris(trimethylsilyl)phosphite, Sigma-Aldrich®
Tris(trimethylsilyl)phosphite
Fórmula: C₉H₂₇O₃PSi₃
Número MDL : MFCD00015588
Número CAS: 1795-31-9