Tris(trimethylsilyl)phosphite ≥96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
17159.02
17159.04
17159.02EA
34.7
EUR
17159.02
17159.04
Tris(trimethylsilyl)phosphite ≥96%
Tris(trimethylsilyl)phosphite
Purity: 96%
CAS No.: 1795-31-9
Molecular Formula: [(CH3)3SiO]3P
Formula Weight: 298.54
Physical Form: Liquid
Density: 0.893
Refractive Index: 1.409
Sensitivity: Air and Moisture Sensitive
Boiling Point: 80°/8mm
MDL No.: MFCD00015588
Fórmula:
C₉H₂₇O₃PSi₃ Ponto de ebulição: 80 °C (8 mmHg) Densidade: 0,893 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00015588 Número CAS: 1795-31-9 |