Triallyl phosphite
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
CAS No.: 102-84-1
Molecular Formula: C9H15O3P
Formula Weight: 202.19
Flash Point: 86°(187°F)
Physical Form: Liquid
Sensitivity: Air and Moisture Sensitive
Appearance: Colourless
Odour: Strong
Boiling Point: 84°/12mm
Beilstein Reference: 1705535
UN No.: 3278
MDL No.: MFCD00014948
Fórmula:
C₉H₁₅O₃P Ponto de ebulição: 84 °C (12 mmHg) Ponto de Inflamação: 86 °C (187 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00014948 Número CAS: 102-84-1 EINECS: 203-060-8 UN: 3278 ADR: 6.1,III |