Print…
Diethyl chlorophosphite 90% tech.
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
114250250 114251000
ACRO114250250EA 105 EUR
ACRO114250250 ACRO114251000
Diethyl chlorophosphite 90% tech.
Diethyl chlorophosphite
Fórmula: C₄H₁₀ClO₂P
Densidade: 1,09 g/cm³
Ponto de Inflamação: <1 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009074
Número CAS: 589-57-1
EINECS: 209-652-2
UN: 2924
ADR: 3,II
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4340 to 1.4410 (20°C, 589 nm)
Titration Argentometric ≥88 %