Print…
Methyl dichlorophosphite, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
235229-10G 235229-50G
SIAL235229-10GEA 90.1 EUR
SIAL235229-10G SIAL235229-50G
Methyl dichlorophosphite, Sigma-Aldrich®
Methyl dichlorophosphite
Fórmula: CH₃Cl₂OP
Número MDL : MFCD00000524
Número CAS: 3279-26-3
EINECS: 221-915-3
UN: 2920
ADR: 8,II