Print…
Ethyl-4-oxocyclohexanecarboxylate 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Ethyl 4-oxocyclohexanecarboxylate, 4-(Ethoxycarbonyl)-1-cyclohexanone
379910010 379910050
ACRO379910010EA 32.1 EUR
ACRO379910010 ACRO379910050
Ethyl-4-oxocyclohexanecarboxylate 97%
Ethyl-4-oxocyclohexanecarboxylate
Fórmula: C₉H₁₄O₃
Ponto de ebulição: 150…152 °C (40 mmHg)
Densidade: 1,076 g/cm³
Ponto de Inflamação: 110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00013285
Número CAS: 17159-79-4
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4580 to 1.4610 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %