Print…
Methyl-2-oxocyclohexanecarboxylate 90%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
367010100 367010500
ACRO367010100EA 131 EUR
ACRO367010100 ACRO367010500
Methyl-2-oxocyclohexanecarboxylate 90%
Methyl-2-oxocyclohexanecarboxylate
Fórmula: C₈H₁₂O₃
Ponto de ebulição: 50 °C (,2 mmHg)
Densidade: 1,109 g/cm³
Ponto de Inflamação: 85 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00077699
Número CAS: 41302-34-5
EINECS: 255-306-9
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥88 % may occur as tautomers