Print…
Ethyl-2-oxocyclohexanecarboxylate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Ethyl 2-oxocyclohexanecarboxylate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
E20004-100G E20004-25G
SIALE20004-100GEA 398 EUR
SIALE20004-100G SIALE20004-25G
Ethyl-2-oxocyclohexanecarboxylate, Sigma-Aldrich®
Ethyl-2-oxocyclohexanecarboxylate
Fórmula: C₉H₁₄O₃
Número MDL : MFCD00001631
Número CAS: 1655-07-8
EINECS: 216-731-5