Print…
O-Benzylhydroxylamine hydrochloride 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
105970050 105970250 105971000
ACRO105970050EA 40.4 EUR
ACRO105970050 ACRO105970250 ACRO105971000
O-Benzylhydroxylamine hydrochloride 99%
O-Benzylhydroxylamine hydrochloride
Fórmula: C₇H₁₀ClNO
Peso Molecular: 159.62 g/mol
Ponto de Fusão: 238 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012952
Número CAS: 2687-43-6
EINECS: 220-249-0
Encomendar
Appearance White to off-white Crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥98.5 %
Water ≤0.1 % (K.F.)
GC ≥91 %
Color scale ≤40 APHA