2,6-Xylyl isocyanide
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
20748.03
20748.06
20748.03EA
136
EUR
20748.03
20748.06
2,6-Xylyl isocyanide
2,6-Xylyl isocyanide
CAS No.: 2769-71-3
Molecular Formula: C9H9N
Formula Weight: 131.18
Physical Form: Crystalline
Odour: Unpleasant
Melting Point: 73-74°
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00013479
Fórmula:
C₉H₉N Ponto de Fusão: 73…74 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00013479 Número CAS: 2769-71-3 EINECS: 220-459-2 UN: 2811 ADR: 6.1,III |