Print…
(R)-(-)-1-(1-Naphthyl)ethyl isocyanate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
220442-1G 220442-5G
SIAL220442-1GEA 154 EUR
SIAL220442-1G SIAL220442-5G
(R)-(-)-1-(1-Naphthyl)ethyl isocyanate, Sigma-Aldrich®
(R)-(-)-1-(1-Naphthyl)ethyl isocyanate
Fórmula: C₁₃H₁₁NO
Número MDL : MFCD00004015
Número CAS: 42340-98-7
EINECS: 255-759-2