4-(4-Nitrophenylazo)resorcinol ≥90%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A12232.14
A12232.22
A12232.36
A12232.14EA
48.6
EUR
A12232.14
A12232.22
A12232.36
4-(4-Nitrophenylazo)resorcinol ≥90%
4-(4-Nitrophenylazo)resorcinol
Purity: 95%
CAS No.: 74-39-5
Molecular Formula: C12H9N3O4
Formula Weight: 259.22
Melting Point: ca 185° dec.
Beilstein Reference: 674709
Merck Reference: 14,5695
MDL No.: MFCD00007310
Fórmula:
C₁₂H₉N₃O₄ Ponto de Fusão: ∼ 185 °C (decomposição) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00007310 Número CAS: 74-39-5 EINECS: 200-808-5 Merck Index: 14,5695 |