Print…
4-(4-Nitrophenylazo)resorcinol 90%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
151510250 151511000
ACRO151510250EA 60.5 EUR
ACRO151510250 ACRO151511000
4-(4-Nitrophenylazo)resorcinol 90%
4-(4-Nitrophenylazo)resorcinol
Fórmula: C₁₂H₉N₃O₄
Ponto de Fusão: 185 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007310
Número CAS: 74-39-5
EINECS: 200-808-5
Encomendar
Appearance Orange-red to red Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥88 %
Specific extinction E (1%/1cm) ≥1400 (554 to 559 nm, 1N NaOH)