Print…
Methyl-3-isocyanatobenzoate ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Methyl3-isocyanatobenzoate, 3-(Methoxycarbonyl)phenyl isocyanate
L18709.06 L18709.03
L18709.06EA 255 EUR
L18709.06 L18709.03
Methyl-3-isocyanatobenzoate ≥97%
Methyl-3-isocyanatobenzoate
Purity: 97% CAS No.: 41221-47-0 Molecular Formula: C9H7NO3 Formula Weight: 177.16 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 35-38° UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00037077
Fórmula: C₉H₇NO₃
Peso Molecular: 177.16 g/mol
Ponto de Fusão: 35…38 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00037077
Número CAS: 41221-47-0
UN: 2811
ADR: 6.1 III